Läs mer
3M™ Blue Disposable Visitor Lab Coats, Series 4400
Produktkod. p-8003408 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12991325
Brand: 3M™ 7000089701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use for hygiene applications. The 3M Disposable Visitor Lab Coats series is made from lightweight polypropylene.
  • Ideal for hygiene applications
  • 100% soft, breathable, and lightweight polypropylene
  • Zip fastener
  • Internal pocket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lab Coat
Storlek Large
Material Polypropylene
Färg Blue
Förslutningstyp Zipper
Manschettstil Elastic
Disponibel Single-use
Sömtyp Serged
Storlek (engelska) Bröst 36 to 38 in.
Storlek (metrisk) bröst 91 to 97 cm
Certifikat och efterlevnad CE Category 1
För användning med (applikation) Non-hazardous liquids and dust
Inkluderar Internal pocket on the wearers left hand side (measuring 13 H x 12cm W)
Förpackningstyp Individual packaging