Läs mer
Spectrum™ Labs Blå polypropen standardförslutningar
Produktkod. 11445979
Change view
Bredd (metrisk):
23 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11445979 75 mm Paket med 10
11425979 23 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445979 Leverantör Spectrum™ Labs Leverantörsnummer 142938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 SEK
    1467.27 SEK / Paket med 10
    Save 142.73 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Dessa polypropenförslutningar låser över slangen och bildar en säck som säkerställer en läckagesäker tätning
Dessa polypropenförslutningar låser över slangen och bildar en säck som säkerställer en läckagesäker tätning. Regelbundna förslutningar kommer att flyta i vatten. De eliminerar behovet av att knyta knutar i dialysslangar, en praxis som kan påverka porositeten hos ett membran negativt. Lättare än vatten, vanliga förslutningar används normalt med viktade eller magnetiskt viktade förslutningar. Fäst en vanlig förslutning på toppen av dialysslangen och en viktad eller magnetiskt viktad förslutning på botten för vertikal flytning. Ej för användning med cellulosaestermembranslangar. Autoklaverbar.
Specifikationer
Produkttyp Standardförslutning
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 75 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Standardförslutning
Färg Blått
Steriliseringsmetod Autoklaveringsbar
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 121 °C
Kvantitet 10 Pk.
För användning med (applikation) För standardbetyg RC dialysslang