Läs mer
3M™ Blå skyddsoverall 4532+
Produktkod. 15720048 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Small
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15720048 Betydande Paket med 20
15780038 Small Paket med 20
15710048 Intermediär Paket med 20
15750038 X-large Paket med 20
16314658 2X-large -
15730048 3X-large Paket med 20
15750048 4X-stor Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15720048 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100015994
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Protective Coverall 4532+ har en unik specialistmaterialbehandling, som ger förbättrad vätskehållning med extra olje- och alkoholavstötning.
  • Unik vätskeavstötning med olje- och alkoholbeständig materialbehandling
  • Mjuk och stark flerskikts 52 gsm SSMMS för stark prestanda
  • Tillverkad av superandningsbar SSMMS non-woven för effektiv frigöring av kroppsvärme och fukt och minskad värmestress
  • Huva med 3 paneler, förstärkt triangulär kilpanel, 2-vägs dragkedja och stormklaff med förseglingsbar tejp, elastisk rygg och anklar för bättre rörelsefrihet
  • Antistatisk beläggning EN 1149-5 minskar statisk urladdning och risken för gnistor
  • EN 1073-2 kärnpartiklar håller ut
  • Stickade muddar och resår i midja och vrister för bättre passform och rörelsefrihet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material SSMMS
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Manschettstil Sticka
Förslutningstyp Blixtlås fram
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad CE Category III , EN 1073-2 radioactive particles , EN 1149-5 - electrostatic properties , EN 13034: 2005 + A1: 2009 Type 6 liquid splash , EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Type 5 harmful particles
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kategori III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5