Läs mer
Fisherbrand™ Färgkodad Micro PTFE Stir Bar
Produktkod. 11517193 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11517193
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd när snabb visuell identifiering är mycket viktig. Fisherbrand™ Färgkodad Micro PTFE Stir Bar finns i tre färger: blå, röd och gul.
  • Färgkodade mikroomrörarstänger
  • För användning där identifiering är av största vikt
  • Obs: Färgade PTFE-beläggningar är inte lika inerta som ren PTFE
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Blått
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 1,5 mm
Längd (metrisk) 15 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Micro