Läs mer
Fisherbrand™ Färgkodad Micro PTFE Stir Bar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Diameter (metrisk):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Färg:
Blått
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Gult |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Längd (metrisk) | 7 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Form | Micro |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur