Läs mer
Vitlab™ Blå upphöjd skala graderad bägare
Produktkod. 10521833
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10521833 50 mL Paket med 24
10517951 50 mL Varje
10757981 100 mL Varje
10689622 100 mL Paket med 24
10709242 250 mL Paket med 12
10716831 3000 mL Varje
10605173 3000 mL Paket med 6
10602821 5000 mL Varje
11782729 5000 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10521833 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 446081
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa polypropenbägare för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. VITLAB™ Blue Raised Scale Graduated Beakers har ett stabilt handtag som är lätt att greppa och en lättläsbar, präglad blå skala.
  • Mycket transparent polypropenbägare
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 70 mm
Kvantitet 24 Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
skala Blå förhöjd skala