Läs mer
Vitlab™ Blå upphöjd skala graderad bägare
Beskrivning
- Mycket transparent polypropenbägare
- För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 170 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 242 mm |
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Visa mer |