Läs mer
Vitlab™ Blå upphöjd skala graderad bägare
Produktkod. 10716831
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10716831
Brand: Vitlab™ 444081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa polypropenbägare för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. VITLAB™ Blue Raised Scale Graduated Beakers har ett stabilt handtag som är lätt att greppa och en lättläsbar, präglad blå skala.
  • Mycket transparent polypropenbägare
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 242 mm
Kvantitet 6 Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
skala Blå förhöjd skala