Läs mer
Vitlab™ Blå upphöjd skala graderad bägare
Produktkod. 11782729
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) Dimensione della confezione
11782729 5000 mL Paket med 6
10517951 50 mL Varje
10521833 50 mL Paket med 24
10757981 100 mL Varje
10689622 100 mL Paket med 24
10709242 250 mL Paket med 12
10716831 3000 mL Varje
10605173 3000 mL Paket med 6
10602821 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11782729 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 445081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 SEK
    1425.49 SEK / Paket med 6
    Save 284.51 SEK
    16% Av
I lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Använd dessa polypropenbägare för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. VITLAB™ Blue Raised Scale Graduated Beakers har ett stabilt handtag som är lätt att greppa och en lättläsbar, präglad blå skala.
  • Mycket transparent polypropenbägare
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 210 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 270 mm
Kvantitet 6 Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
skala Blå förhöjd skala
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.