Läs mer
Vitlab™ Blå upphöjd skala graderad bägare
Produktkod. p-8000798
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10517951
Brand: Vitlab™ 446081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa polypropenbägare för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. VITLAB™ Blue Raised Scale Graduated Beakers har ett stabilt handtag som är lätt att greppa och en lättläsbar, präglad blå skala.
  • Mycket transparent polypropenbägare
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 70 mm
Kvantitet 24 Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
skala Blå förhöjd skala