Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Kontroll Interfold 1-lagers blå pappershanddukar 6682, 15 förpackningar
Beskrivning
15 x 240 blå, 1 skiktsark (totalt 3 600) Ett klämma med 1 skikts blå mellanvikta handdukar innehåller 240 V vikbara blå pappershanddukar Scott Control blå vikta handdukar är detekterbara för handtorkning i föroreningskritiska miljöer Unikt Airflex Tekniken i dessa engångshanddukar resulterar i överlägsen absorptionsförmåga, vilket gör handtorkning till en effektiv och effektiv process och minskar risken för korskontaminering. Pappershanddukar är FSC och European Ecolabel certifierad för handhygien med miljöförsäkran. Matkontaktcertifierad Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark pappershandduksautomater Förhöj din toalettupplevelse med pålitliga och välbekanta Scott Kontrollera tvättrumslösningar, designade för att stödja kontroll av efterlevnad av tvättrumshygien på arbetsplatsen. Om konsekvent handhygien och effektivitet är prioriterade, välj Scott Kontrollera blåa mellanvikta handdukar för att minimera risken och hjälpa till att stödja kontamineringskontroll. Scott Kontrollblå pappershanddukar är detekterbara för handtorkning i föroreningskritiska miljöer. Unik Airflex Tekniken i dessa engångshanddukar resulterar i överlägsen absorptionsförmåga, vilket gör torkning av händer till en effektiv och effektiv process och minskar risken för korskontaminering. Interfold pappershanddukar, eller V fold handdukar som de också kallas, är utformade för att dispensera en pappershandduk i taget. Denna dispenseringsmetod för ett ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör vid lakanet de använder. Att dispensera en pappershandduk i taget är också utformad för att förbättra användningskostnaderna eftersom användaren bara tar de handdukar de behöver när han torkar händerna. Våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering. Dessa handdukar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport. Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark alternativ för pappershandduksdispenser: Aquarius-dispenser i vitt eller svart (produktkoderna 6945 och 7171), en dispenser med hög kapacitet (kod 9962) och en dispenser i rostfritt stål med hög bild (kod 8971). FSC och European Ecolabel certifierad för miljösäkring. Livsmedelskontaktcertifierad. Ett klipp av Scott Control blue interfold handdukar innehåller 240 V vikbara blå pappershanddukar. Varje 1-lagers pappershandduk mäter 31,5 cm x 20 cm. 15 x 240 blå, 1 lager (totalt 3 600)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Invikt handduk |
| Längd (engelska) | 1.77 ft. |
| Längd (metrisk) | 54 cm |
| Bredd (engelska) | 1.31 ft. |
| Bredd (metrisk) | 40 cm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 315 x 200 mm |
| Formatera | Interfold |
| Visa mer |