Läs mer
Heinz Herenz Blue Screw Cap Test Tubes
:
Non-graduated
Beskrivning
- Test tubes
- PS
- 16 x 100 mm
- 10 mL
- Screw cap blue
- Cylindrical
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Polystyrene |
| Form | Cylindrical |
| Disponibel | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Graderad | No |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Produkttyp | Test Tube |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto