Läs mer
Cytiva Blå Sepharose™ 6 Snabbflödeskromatografimedia
Produktkod. 10271350 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Partikelstorlek:
45 till 165μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10271350 45 till 165μ m Varje
1 options
Produktkod. 10271350 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17094801
 Begränsad artikel
I lager
Blått färgämne binder till proteiner som albumin och lipoproteiner samt enzymer som kinaser och dehydrogenaser
Detta medium är väl etablerat som adsorbent för albumin och interferon i laboratorie- och processskala.
  • Cibacron Blue 3G är kovalent kopplat till basmatrisen vilket möjliggör lågt ligandläckage och hög kapacitet
  • Det blå färgämnet binder proteiner, såsom albumin, interferon, lipoproteiner och blodkoagulationsfaktorer
  • Färgämnet binder även enzymer inklusive kinaser, dehydrogenaser och de flesta enzymer som kräver adenyl-innehållande kofaktorer t.ex. NAD+
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Volym: 50 ml
Utvecklad och testad i samarbete med storskaliga tillverkare och används i rutinmässig kommersiell produktion.
  • För storskalig rening av interferon och albumin
  • För isolering av grupper av enzymer och avlägsnande av albumin
  • För industriella applikationer och andra godkända applikationer
Certifikat
Analyscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mL
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 70 % etanol, 6 M guanidin saltsyra, 8 M urea
För användning med (applikation) För albumin och interferon i både laboratorie- och processskala
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Produkttyp Blå Sepharose 6 Fast Flow Media
Flödeshastighet 250 till 400 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Höjd (engelska) Säng 9,84 tum
Höjd (metrisk) Säng 25 cm
Inkluderar Analyscertifikat
Max. Tryck 100 kPa
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 4 till 12
Förvaringsbuffert 20 % etanol, 0,1 M kaliumfosfatbuffert
Ligandtyp Cibacron Blå
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Blue Sepharose 6 Fast Flow, 50 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-1.2 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 16.5% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.