Läs mer
Cytiva Blå Sepharose™ Hög prestanda
Handla allt Cytiva Produkter
Förpackningsmängd:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Beskrivning
- Blå Sepharose High Performance är en gruppspecifik adsorbent med affinitet för en mängd olika enzymer
- Färgämnesliganden, Cibacron Blå F3G-A, är kovalent fäst till matrisen via triazindelen av färgämnesmolekylen
- Vissa proteiner interagerar biospecifikt med färgämnet på grund av dess strukturella likhet med nukleotidkofaktorerna NAD+ och NADP+
- Andra proteiner som albumin och interferon binder på ett mindre specifikt sätt genom elektrostatiska och/eller hydrofoba interaktioner med den aromatiska anjoniska liganden
- Färgligander har större mångsidighet, vilket möjliggör rening av flera proteiner utan tråkig beredning av en rad geler
- Adsorbentens kemiska stabilitet tillåter fortsatt återanvändning
- Förlust av aktivitet genom lagring är inget problem
Specifikationer
Specifikationer
| Förvaringskrav | 4 °C till 8 °C |
| Partikelstorlek | 34 μm |
| Matris | Mycket tvärbunden, sfärisk agaros |
| pH-intervall | 4 till 12 |
| Förvaringsbuffert | 20% Etanol |
| Ligandtyp | Cibacron™ Blå F3G-A |
| Förpackningsmängd | 50 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Blue Sepharose High Performance, 50 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol