Läs mer
Buerkle™ Blå pincett för engångsbruk
BIOPHARMA
Produktkod. 16565210 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Tipsstil:
Bred
Spetsigt
Vinklad, spetsig
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tipsstil
16565210 Vinklad, spetsig
16575210 Spetsigt
16585210 Bred
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16565210 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53781050
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pincett i en unik blå nyans som inte förekommer ofta i livsmedel, vilket gör dem lätta att hitta och visuellt identifiera.
  • Användningen av blå verktyg hjälper alltså till att uppfylla kraven i HACCP-faroanalys och bedömning med hänvisning till främmande föremål
  • Detta är ett viktigt kriterium, särskilt inom livsmedelsbearbetning och produktion och inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
  • Engångstången är lämplig för exakt labbarbete och är idealiska för att greppa, lyfta och flytta små föremål, till exempel finvävnad, små föremål eller fasta prover
  • De räfflade handtagen säkerställer optimal och säker hantering, samt precist arbete
  • Den lätta plasttången för engångsbruk möjliggör arbete utan trötthet
  • De rena rumstillverkade labbassistenterna uppfyller de högsta standarderna och förhindrar korskontaminering eller föroreningar i provet som undersöks
  • Labbpincetten är lämplig för kemiska, farmaceutiska eller kosmetiska tillämpningar såväl som livsmedelsindustrin och vetenskapliga användningar
  • Individuellt förpackade
  • För engångsbruk
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
  • Spetsad/vinklad spets: Engångstången har fina, släta, böjda greppspetsar. Olika material kan hållas och bearbetas tillförlitligt med de spetsiga ändarna
  • Spetsig spets: Den anatomiska pincetten har en rak spets, räfflad på insidan. Detta gör det möjligt att greppa känsliga material på ett tillförlitligt sätt
  • Bred spets: Engångstången har ändar med en bred spets. Den breda spetsen är slät och trubbig. Det förhindrar att materialet skadas när det greppas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) 5,12 tum
Längd (metrisk) 130 mm
Material Polystyren
Antal per förpackning 100 (förpackat individuellt)
Sterilitet Sterila
Stil Standard
Tipsstil Vinklad, spetsig
Produkttyp Pincett