Läs mer
Buerkle™ Blå pincett för engångsbruk
Handla allt Bürkle Produkter
Tipsstil:
Bred
Spetsig
Spetsig, vinklad
Beskrivning
- Användningen av blå verktyg hjälper alltså till att uppfylla kraven i HACCP-faroanalys och bedömning med hänvisning till främmande föremål
- Detta är ett viktigt kriterium, särskilt inom livsmedelsbearbetning och produktion och inom djurfoder- och läkemedelsindustrin
- Engångstången är lämplig för exakt labbarbete och är idealiska för att greppa, lyfta och flytta små föremål, till exempel finvävnad, små föremål eller fasta prover
- De räfflade handtagen säkerställer optimal och säker hantering, samt precist arbete
- Den lätta plasttången för engångsbruk möjliggör arbete utan trötthet
- De rena rumstillverkade labbassistenterna uppfyller de högsta standarderna och förhindrar korskontaminering eller föroreningar i provet som undersöks
- Labbpincetten är lämplig för kemiska, farmaceutiska eller kosmetiska tillämpningar såväl som livsmedelsindustrin och vetenskapliga användningar
- Individuellt förpackade
- För engångsbruk
- Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
- Spetsad/vinklad spets: Engångstången har fina, släta, böjda greppspetsar. Olika material kan hållas och bearbetas tillförlitligt med de spetsiga ändarna
- Spetsig spets: Den anatomiska pincetten har en rak spets, räfflad på insidan. Detta gör det möjligt att greppa känsliga material på ett tillförlitligt sätt
- Bred spets: Engångstången har ändar med en bred spets. Den breda spetsen är slät och trubbig. Det förhindrar att materialet skadas när det greppas
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Bred |
| Antal per förpackning | 100 (packaged individually) |
| Längd (engelska) | 5,12 tum |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Sterilitet | Sterila |
| Stil | Standard |