Läs mer
Syngene™ Blå Slimline LED-transilluminator med skjutbricka
Produktkod. 16574331 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Våglängd:
470 nm
Produktkod. Våglängd
16574331 470 nm
1 options
Produktkod. 16574331 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GXULTRASLIMLED
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
LED-transilluminator lämplig för en mängd olika bildbehandlingsbehov.
  • Även blå epi LED-belysning
  • Hög känslighet med förbättrat S/N-förhållande
  • Bild en rad fluoroforer- EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Guld, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • LED är säker för hud och ögon utan skador på DNA
Specifikationer
Produkttyp Transilluminator
Inkluderar Glidande bricka
Storlek (metriskt) filter 7 x 12 cm
Våglängd 470 nm