Läs mer
Syngene™ Blå Slimline LED-transilluminator
Produktkod. 16544351 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Våglängd:
470 nm
Produktkod. Våglängd
16544351 470 nm
1 options
Produktkod. 16544351 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer BTULTRASLIMLED
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Blå Slimline LED-transilluminator lämplig för en mängd olika bildbehandlingsbehov.
  • Hög känslighet med förbättrat S/N-förhållande
  • Bild en rad fluoroforer- EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Guld, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • LED är säker för hud och ögon utan skador på DNA
Specifikationer
Produkttyp LED-transilluminator
För användning med (utrustning) För InGenius3 (IG3) och U:Genius3 geldokumentationssystem.
Inkluderar Sidomonterade 470nm LED-arrayer för belysning
Mått (L x B x H) 21 x 21 x 3 cm
Storlek (metriskt) filter 10 x 12 cm
Spänning 100/115/220/230 V
Intensitet Fast
Våglängd 470 nm
Typ av belysning LED blå