Läs mer
3M™ Blue SMS Based Fabric Category III Protective Coveralls
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | General Purpose Coveralls |
| Storlek | 4X-Large |
| Kön | Unisex |
| Disponibel | Single-use |
| Midja stil | Elastic |
| Ankel stil | Elastic |
| Manschettstil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Huva typ | 2-panel |
| Sömtyp | Serged |
| Visa mer |