Specifikationer
| Produkttyp | Protective Coveralls |
| Midja stil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Huva typ | 3-panel |
| Skyddsklass | Category III |
| Motstånd | Flame |
| Höjd (engelska) | 68.5 to 71.3 in. |
| Höjd (metrisk) | 174 to 181 cm |
| Stil | Enhanced Gusset |