Läs mer
3M™ Blue SMS Based Polypropylene Category III Protective Coveralls
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protective Coveralls |
| Storlek | Medium |
| Midja stil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Huva typ | 3-panel |
| Skyddsklass | Category III |
| Motstånd | Flame |
| Höjd (engelska) | 65.7 to 69.3 in. |
| Höjd (metrisk) | 167 to 176 cm |
| Stil | Enhanced Gusset |