Specifikationer
| Produkttyp | Protective Coveralls |
| Storlek | 2X-Large |
| Midja stil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Huva typ | 3-panel |
| Skyddsklass | Category III |
| Motstånd | Flame |
| Höjd (engelska) | 73.2 to 76.4 in. |
| Höjd (metrisk) | 186 to 194 cm |
| Stil | Enhanced Gusset |