Läs mer
Keystone Cleanroom Products Blå SMS Steriliseringsomslag, 50 gsm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17851471 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tum)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tum)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tum)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tum)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tum)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tum)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tum)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tum)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tum)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tum)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tum)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tum)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tum)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tum)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tum)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tum)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tum)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tum)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tum)
61 x 61 cm (24 x 24 tum)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tum)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tum)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 3000
Paket med 50
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
17851471 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tum) Paket med 3000
17861471 5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tum) Paket med 3000
17871471 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tum) Paket med 3000
17881471 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tum) Paket med 3000
17891471 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tum) Paket med 3000
17801481 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tum) Paket med 1000
17811481 22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tum) Paket med 1000
17821481 22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tum) Paket med 1000
17831481 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum) Paket med 1000
17841481 38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tum) Paket med 1000
17851481 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tum) Paket med 1000
17861481 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tum) -
17871481 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tum) Paket med 1000
17881481 61 x 61 cm (24 x 24 tum) Paket med 250
17891481 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tum) Paket med 250
17801491 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tum) Paket med 250
17811491 101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tum) Paket med 250
17821491 114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tum) Paket med 250
17831491 114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tum) Paket med 250
17841491 121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tum) Paket med 250
17851491 137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tum) -
17861491 137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tum) -
17871491 152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tum) Paket med 100
17881491 152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tum) Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 17851471 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer KCRP30001.5X01.5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SMS steriliseringsomslag ger en mikrobiell barriär och är idealiska för läkemedelsproduktion. De är designade för användning i steriliseringsprocesser med ånga, etylenoxid och väteperoxid.
  • Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 8 renrum
  • Ren - ingen cellulosa
  • Starkt, riv- och rivtåligt material på 50 g/m2
  • Mjukt och draperbart tyg
  • Ett brett utbud av storlekar innebär mindre skärning
  • Hydrofob barriär tillåter steriliseringsgaser men förhindrar vätske- och mikrobiell penetrering
  • Subpackad i förseglade märkta polypåsar med partinummer och tillverkningsdatum för fullständig spårbarhet
  • Intyg om överensstämmelse skickas med varje försändelse
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Material SMS Tyg
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 125 °C
Mått (L x B) 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tum)
Längd (engelska) 1,5 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Produkttyp Steriliseringsomslag (heavy-duty)
Längd (metrisk) 3.8 cm
Bredd (metrisk) 3.8 cm