Läs mer
Keystone Cleanroom Products Blå SMS Steriliseringsomslag, 88 gsm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17801511 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tum)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tum)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tum)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tum)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tum)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tum)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tum)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tum)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tum)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tum)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tum)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tum)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tum)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tum)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tum)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tum)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tum)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tum)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tum)
61 x 61 cm (24 x 24 tum)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tum)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tum)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 3000
Paket med 50
Produktkod. 17801511
Brand: Keystone Cleanroom Products KCRP6001822
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SMS steriliseringsomslag ger en mikrobiell barriär och är idealiska för läkemedelsproduktion. De är designade för användning i steriliseringsprocesser med ånga, etylenoxid och väteperoxid.
  • Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 8 renrum
  • Ren - ingen cellulosa
  • Starkt, riv- och rivtåligt material på 88 gsm
  • Mjukt och draperbart tyg
  • Ett brett utbud av storlekar innebär mindre skärning
  • Hydrofob barriär tillåter steriliseringsgaser men förhindrar vätske- och mikrobiell penetrering
  • Subpackad i förseglade märkta polypåsar med partinummer och tillverkningsdatum för fullständig spårbarhet
  • Intyg om överensstämmelse skickas med varje försändelse
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Material SMS Tyg
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 125 °C
Mått (L x B) 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tum)
Längd (engelska) 22 tum
Längd (metrisk) 55.9 cm
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 45.7 cm
Produkttyp Steriliseringsomslag (Super-duty)