Läs mer
Keystone Cleanroom Products Blå SMS Steriliseringsomslag, 88 gsm
BIOPHARMA
Produktkod. 17871501 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tum)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tum)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tum)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tum)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tum)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tum)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tum)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tum)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tum)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tum)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tum)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tum)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tum)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tum)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tum)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tum)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tum)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tum)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tum)
61 x 61 cm (24 x 24 tum)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tum)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tum)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 3000
Paket med 50
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
17871501 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum) Paket med 1000
17891491 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 tum) Paket med 3000
17801501 5,1 x 5,1 cm (2 x 2 tum) Paket med 3000
17811501 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tum) Paket med 3000
17821501 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 tum) Paket med 3000
17831501 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 tum) Paket med 3000
17841501 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 tum) Paket med 1000
17851501 22,9 x 22,9 cm (9 x 9 tum) Paket med 1000
17861501 22,9 x 30,5 cm (9 x 12 tum) Paket med 1000
17881501 38,1 x 38,1 cm (15 x 15 tum) -
17891501 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 tum) Paket med 1000
17801511 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 tum) Paket med 1000
17811511 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 tum) Paket med 1000
17821511 61 x 61 cm (24 x 24 tum) Paket med 250
17831511 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tum) Paket med 250
17841511 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tum) Paket med 250
17851511 101,6 x 101,6 cm (40 x 40 tum) Paket med 250
17861511 114,3 x 114,3 cm (45 x 45 tum) Paket med 250
17871511 114,3 x 121,9 cm (45 x 48 tum) Paket med 250
17881511 121,9 x 121,9 cm (48 x 48 tum) Paket med 250
17891511 137,2 x 137,2 cm (54 x 54 tum) Paket med 100
17801521 137,2 x 182,9 cm (54 x 72 tum) Paket med 100
17811521 152,4 x 152,4 cm (60 x 60 tum) Paket med 100
17821521 152,4 x 203,2 cm (60 x 80 tum) Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 17871501 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer KCRP6001212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SMS steriliseringsomslag ger en mikrobiell barriär och är idealiska för läkemedelsproduktion. De är designade för användning i steriliseringsprocesser med ånga, etylenoxid och väteperoxid.
  • Tillverkad och förpackad i en certifierad ISO 8 renrum
  • Ren - ingen cellulosa
  • Starkt, riv- och rivtåligt material på 88 gsm
  • Mjukt och draperbart tyg
  • Ett brett utbud av storlekar innebär mindre skärning
  • Hydrofob barriär tillåter steriliseringsgaser men förhindrar vätske- och mikrobiell penetrering
  • Subpackad i förseglade märkta polypåsar med partinummer och tillverkningsdatum för fullständig spårbarhet
  • Intyg om överensstämmelse skickas med varje försändelse
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Material SMS Tyg
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 125 °C
Mått (L x B) 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum)
Längd (engelska) 30,08 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Produkttyp Steriliseringsomslag (Super-duty)
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm