Läs mer
Sampling Systems™ Blå SteriWare™ Flytande trattar
BIOPHARMA
Produktkod. 17574656 Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 17574656
Brand: Sampling Systems™ 8370B100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta bort risken för korskontaminering och förbättra din kvalitetskontroll genom att dispensera vätskor med blått SteriWare™ Flytande trattar. Tillverkade i vårt renrum och tillgängliga sterila, är dessa trattar idealiska för användning i ett brett spektrum av applikationer inom livsmedelsindustrin.
  • Vårt sortiment av engångstrattar för flytande engångsbruk är idealiska för användning i laboratorier och tillverkningsområden.
  • Dessa trattar är gjorda av polymerer av livsmedelskvalitet och är designade för att användas direkt från påsen.
  • Den klarblå färgen gör att de lätt kan ses om de faller i eller lämnas i materialet av misstag.
  • SteriWare™ Trattar finns tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • SteriWare™ är det största utbudet av engångsutrustning för provtagning, laboratorie- och produktionsarbete på marknaden.
  • Hela sortimentet görs i ett renrum och levereras med klassledande läkemedelsdokumentation.
  • Packa helt enkelt upp tratten och använd den.
  • Trattarna kommer med en sidoflik så de är lätta att hålla.
  • De individuellt förpackade trattarna är gjorda av PP som är FDA/EC-kompatibel.
  • Materialet som används är också certifierat BSE/TSE-fritt. De sterila trattarna överensstämmer med SAL 10 -6
  • Trattarna levereras med ett partispecifikt certifikat som inkluderar tillverkningsdatum, utgångsdatum och bestrålningscertifikat (endast för sterila trattar).
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Material Polypropen
Färg Blått