Läs mer
Sampling Systems™ Blå SteriWare™ Skrapor
BIOPHARMA
Produktkod. 17594686 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
17594686 Sterila Paket med 100
17584686 Icke-steril Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17594686 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8785B75S
Beräknad leverans: 08-12-2026
Risken för korskontaminering elimineras genom att använda Blue SteriWare™ Skrapor. Renrumstillverkade och tillgängliga sterila, dessa trattar är idealiska för skrapning och rengöring inom livsmedels-, kosmetik- och läkemedelsindustrin. Blå färg gör att du kan se skrapan om den finns kvar i produkten.
  • Denna serie av blå engångsskrapor finns tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • De är gjorda av högkvalitativa polymerer.
  • Dessa skrapor är idealiska för tillverkning av krämer, salvor och pastor.
  • Den klarblå färgen gör att de lätt kan se om de lämnats i produkten av misstag.
  • SteriWare™ Skrapor finns sterila och icke-sterila.
  • Gjuten och packad i ett renrum.
  • Individuellt förpackad.
  • Tillverkad av FDA och EU-överensstämmande material.
  • BSE/TSE-fri.
  • Full batchspårbarhet.
  • Finns som gammabestrålad steril (SAL 10 -6 ).
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Mått (L x B) 75 x 75 mm
Material Polypropen
Förpackning Individuellt förpackad