Läs mer
Sampling Systems™ Blå SteriWare™ Skrapor
Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Denna serie av blå engångsskrapor finns tillgängliga sterila och icke-sterila.
- De är gjorda av högkvalitativa polymerer.
- Dessa skrapor är idealiska för tillverkning av krämer, salvor och pastor.
- Den klarblå färgen gör att de lätt kan se om de lämnats i produkten av misstag.
- SteriWare™ Skrapor finns sterila och icke-sterila.
- Gjuten och packad i ett renrum.
- Individuellt förpackad.
- Tillverkad av FDA och EU-överensstämmande material.
- BSE/TSE-fri.
- Full batchspårbarhet.
- Finns som gammabestrålad steril (SAL 10 -6 ).
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B) | 75 x 75 mm |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | Individuellt förpackad |