Läs mer
Keystone Cleanroom Products™ Blå Super Duty autoklaverbar SMS Muffskydd
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
0,5 till 1 tum.
1 till 1,75 tum.
1,75 till 2,5 tum.
10 till 14 tum.
2 till 2,75 tum.
2,5 till 4 tum.
3,5 till 4 tum.
4 till 5,5 tum.
5,5 till 8 tum.
8 till 12 tum.
Bredd (engelska):
0,5 till 1 tum.
1 till 1,75 tum.
1,75 till 2,5 tum.
10 till 14 tum.
2 till 2,75 tum.
2,5 till 4 tum.
3,5 till 4 tum.
4 till 5,5 tum.
5,5 till 8 tum.
8 till 12 tum.
Beskrivning
- Eliminera behovet av att skära av ark av steriliseringsomslagsmaterial och fästa dem med autoklavtejp och gummiband
- Kostnadseffektivt, tidsbesparande tillvägagångssätt standardiserar utrustningens förberedelseprocess, minimerar partikelbildning, samtidigt som det säkerställer god aseptisk teknik vid borttagning efter sterilisering
- Eliminerar rester av autoklavtejp
- Designad för autoklavcykler (121 °C till 135 °C)
- Skapar sekundär skyddsnivå under aseptisk presentation och installation av utrustning
- Hydrofob och motstår rivning och punkteringar
- Luddfri
- Tillverkad och förpackad i ISO certifierade renrum
- Bekvämt förpackat: 100 omslag per värmeförseglad och märkt polypåse
- Intyg om överensstämmelse skickas med alla försändelser
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Mörkblå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Förstärkt Multicoated Plast |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Temperaturområde (metriskt) | 121 °C till 135 °C |
| Längd (engelska) | 3,5 till 4 tum. |
| Längd (metrisk) | 8,9 till 10,2 cm |
| Bredd (engelska) | 3,5 till 4 tum. |
| Visa mer |