Läs mer
Keystone Cleanroom Products™ Blå Super Duty autoklaverbar SMS Muffskydd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17994126 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Längd (engelska):
0,5 till 1 tum.
1 till 1,75 tum.
1,75 till 2,5 tum.
10 till 14 tum.
2 till 2,75 tum.
2,5 till 4 tum.
3,5 till 4 tum.
4 till 5,5 tum.
5,5 till 8 tum.
8 till 12 tum.
Bredd (engelska):
0,5 till 1 tum.
1 till 1,75 tum.
1,75 till 2,5 tum.
10 till 14 tum.
2 till 2,75 tum.
2,5 till 4 tum.
3,5 till 4 tum.
4 till 5,5 tum.
5,5 till 8 tum.
8 till 12 tum.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Bredd (engelska)
17994126 5,5 till 8 tum. 5,5 till 8 tum.
17964136 0,5 till 1 tum. 0,5 till 1 tum.
17974126 1 till 1,75 tum. 1 till 1,75 tum.
17984136 1,75 till 2,5 tum. 1,75 till 2,5 tum.
17964126 2 till 2,75 tum. 2 till 2,75 tum.
17914146 2,5 till 4 tum. 2,5 till 4 tum.
17984126 3,5 till 4 tum. 3,5 till 4 tum.
17974136 4 till 5,5 tum. 4 till 5,5 tum.
17914136 8 till 12 tum. 8 till 12 tum.
17934146 10 till 14 tum. 10 till 14 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17994126 Leverantör Keystone Cleanroom Products™ Leverantörsnummer MFKCRP60012
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna 88 g/m 2SMS Autoklaverbart muffskydd ger en mikrobiell barriär som är idealisk för läkemedelsproduktion.
  • Eliminera behovet av att skära av ark av steriliseringsomslagsmaterial och fästa dem med autoklavtejp och gummiband
  • Kostnadseffektivt, tidsbesparande tillvägagångssätt standardiserar utrustningens förberedelseprocess, minimerar partikelbildning, samtidigt som det säkerställer god aseptisk teknik vid borttagning efter sterilisering
  • Eliminerar rester av autoklavtejp
  • Designad för autoklavcykler (121 °C till 135 °C)
  • Skapar sekundär skyddsnivå under aseptisk presentation och installation av utrustning
  • Hydrofob och motstår rivning och punkteringar
  • Luddfri
  • Tillverkad och förpackad i ISO certifierade renrum
  • Bekvämt förpackat: 100 omslag per värmeförseglad och märkt polypåse
  • Intyg om överensstämmelse skickas med alla försändelser
  • Gjord i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Elastisk
Färg Mörkblå
Disponibel Engångsbruk
Material Förstärkt Multicoated Plast
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 135 °C
Längd (engelska) 5,5 till 8 tum.
Bredd (engelska) 5,5 till 8 tum.
Produkttyp Runt omslag
Längd (metrisk) 14 till 20,3 cm
Bredd (metrisk) 14 till 20,3 cm