Läs mer
Keystone Cleanroom Products™ Blå Super Duty autoklaverbar SMS Muffskydd
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200020581 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Längd (engelska):
0,5 till 1 tum.
1 till 1,75 tum.
1,75 till 2,5 tum.
10 till 14 tum.
2 till 2,75 tum.
2,5 till 4 tum.
3,5 till 4 tum.
4 till 5,5 tum.
5,5 till 8 tum.
8 till 12 tum.
Bredd (engelska):
0,5 till 1 tum.
1 till 1,75 tum.
1,75 till 2,5 tum.
10 till 14 tum.
2 till 2,75 tum.
2,5 till 4 tum.
3,5 till 4 tum.
4 till 5,5 tum.
5,5 till 8 tum.
8 till 12 tum.
Produktkod. 17964136
Brand: Keystone Cleanroom Products™ MFKCRP60003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna 88 g/m 2SMS Autoklaverbart muffskydd ger en mikrobiell barriär som är idealisk för läkemedelsproduktion.
  • Eliminera behovet av att skära av ark av steriliseringsomslagsmaterial och fästa dem med autoklavtejp och gummiband
  • Kostnadseffektivt, tidsbesparande tillvägagångssätt standardiserar utrustningens förberedelseprocess, minimerar partikelbildning, samtidigt som det säkerställer god aseptisk teknik vid borttagning efter sterilisering
  • Eliminerar rester av autoklavtejp
  • Designad för autoklavcykler (121 °C till 135 °C)
  • Skapar sekundär skyddsnivå under aseptisk presentation och installation av utrustning
  • Hydrofob och motstår rivning och punkteringar
  • Luddfri
  • Tillverkad och förpackad i ISO certifierade renrum
  • Bekvämt förpackat: 100 omslag per värmeförseglad och märkt polypåse
  • Intyg om överensstämmelse skickas med alla försändelser
  • Gjord i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Elastisk
Färg Mörkblå
Disponibel Engångsbruk
Material Förstärkt Multicoated Plast
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) 121 °C till 135 °C
Längd (engelska) 0,5 till 1 tum.
Längd (metrisk) 1,3 till 2,54 cm
Bredd (engelska) 0,5 till 1 tum.
Bredd (metrisk) 1,27 till 2,54 cm
Produkttyp Runt omslag