Läs mer
Blå tetrazoliumklorid
Produktkod. 11434144
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434144 1 g 1g
11444144 5 g 5g
11454144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434144 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12502.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1871-22-3 | C40H36Cl2N8O2 | 731,68 g/mol
Blå tetrazoliumklorid är användbar vid framställning av DNA-katjonkomplex och immunadsorbenter för anti-DNA-antikroppar. Det används i analys av reducerande sockerarter. I kombination med 4-nitrokatekol bildar tetrazoliumblått klorid ett ternärt komplex med molybden(VI) för extraktion och spektrofotometrisk bestämning av molybden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Blå tetrazoliumklorid är användbar vid framställning av DNA-katjonkomplex och immunadsorbenter för anti-DNA-antikroppar. Det används i analys av reducerande sockerarter. I kombination med 4-nitrokatekol bildar tetrazoliumblått klorid ett ternärt komplex med molybden(VI) för extraktion och spektrofotometrisk bestämning av molybden.
Löslighet
Löslig i varmt vatten (5 mg/ml), metanol (50 mg/ml), etanol och kloroform. Olösligt i aceton.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1871-22-3
Molekylformel C40H36Cl2N8O2
Molekylvikt (g/mol) 731.68
MDL-nummer MFCD00040933
InChI-nyckel RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride
PubChem CID 9853362
ChEBI CHEBI:75198
IUPAC-namn 2-[4-[4-(3,5-difenyltetrazol-2-ium-2-yl)-3-metoxifenyl]-2-metoxifenyl]-3,5-difenyltetrazol-2-ium;diklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blue Tetrazolium chloride
Smältpunkt ∼255 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 3894077
Merck Index 14,9244
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten (5 mg/ml), metanol (50 mg/ml), etanol och kloroform. Olöslig i aceton.
Formel vikt 727.66
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Blue Tetrazolium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2H-Tetrazolium,2,2'-(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3,5-diphenyl-,dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.