Läs mer
3M™ 4530 Skyddsöverdrag av polypropen med huva
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Small
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Produkttyp: Skyddsoverall
- Material: SMS Non-Woven polypropen
- Huva: 3-panel
- Stängning: 2-vägs dragkedja och stormklaff
- Sömar: Serged
- Midja: Resår
- Anklar: Elastiska
- Mudd: Stickad
- Vikt: 54 gsm
- Skydd: Kärnpartikelbeständighet (EN 1073-2), damm av typ 5 (EN) ISO 13982-1), Typ 6 vätskestänk (EN 13034), Flamspridningsbeständig (ISO 14116 Index 1) och antistatisk (EN 1149-5)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Polypropylene |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Sticka |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |