Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 torkare
Mått (L x B):
416 x 344 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Torkarfunktion för upprepad användning HydroKnit™ teknologi. Vikt, insvept i en stänksäker, vattenavvisande polybag för omedelbar tillgång till hygieniskt skyddade torkare i ditt arbetsområde.
- Mycket absorberande, stark och hållbar (våt eller torr)
- Tål de flesta lösningsmedel, minskar rester, möjliggör snabb rengöring och hjälper till att minska kostnaderna
- Färgkodning hjälper till att minska korskontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kraftig torkare |
| Längd (engelska) | 16,1 tum |
| Längd (metrisk) | 36.3 cm |
| Bredd (engelska) | 9,7 tum. |
| Bredd (metrisk) | 23.4 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Mått (L x B) | 416 x 344 mm |
| Formatera | Interfold |
| Visa mer |