Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Extra Torkare, Rullkontroll
Förpackningsmängd:
6 rullar x 630 ark
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Beskrivning
- 1-lagers papperstorkare för engångsbruk
- Mångsidig och absorberande
- Torkar utan att sönderfalla.
- Idealisk för daglig avtorkning: lätta avtorkningsuppgifter som vattenspill, spray- och avtorkningsjobb, torkning och rengöring av händer.
- Centerfeed-rulle för användning i trafikerade områden.
- Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lätt industritorkare |
| Längd (engelska) | 1 fot 11 tum |
| Längd (metrisk) | 58.5 cm |
| Bredd (engelska) | 14,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 39 cm |
| Material | papper |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 38 x 18,3 cm (15 x 7,2 tum) |
| Formatera | Centerfeed Roll |
| För användning med (applikation) | För daglig rengöring, frekvent lätt avtorkning och små spill |
| Visa mer |