Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Extra Torkare, Rullkontroll
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8003532
Förpackningsmängd:
6 rullar x 630 ark
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Produktkod. 12764386
Brand: Kimberly-Clark™ 7494
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger mångsidighet och absorptionsförmåga att torka utan att sönderfalla. WypAll™ L10 Extra Wipers, Roll Control finns som en centerfeed-rulle för användning i livliga områden.
  • 1-lagers papperstorkare för engångsbruk
  • Mångsidig och absorberande
  • Torkar utan att sönderfalla.
  • Idealisk för daglig avtorkning: lätta avtorkningsuppgifter som vattenspill, spray- och avtorkningsjobb, torkning och rengöring av händer.
  • Centerfeed-rulle för användning i trafikerade områden.
  • Kan användas med ett dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lätt industritorkare
Längd (engelska) 1 fot 11 tum
Längd (metrisk) 58.5 cm
Bredd (engelska) 14,8 tum
Bredd (metrisk) 39 cm
Material papper
Färg Blått
Mått (L x B) 38 x 18,3 cm (15 x 7,2 tum)
Formatera Centerfeed Roll
För användning med (applikation) För daglig rengöring, frekvent lätt avtorkning och små spill
För användning med (utrustning) Aquarius torkardispenser
Förpackningsmängd 6 rullar x 630 ark
Lager 1-ply