Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 Extra+ Torkare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12774376
Change view
Mått (L x B):
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
12774376 Betydande 1 rulle
1 options
Produktkod. 12774376 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7200
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för medelstor avtorkning, polering av glas, rengöring av ytor och verktyg. WypAll™ L10 Extra+ Wipers funktion Airflex™ teknologi som säkerställer exceptionell styrka och uppsugningsförmåga.
  • Idealisk för medelstor avtorkning, såsom polering av glas, rengöring av ytor och verktyg
  • Airflex™ basplåtstekniken är tillräckligt stark för att klara alla jobb från början till slut utan att falla sönder och absorberande nog att rensa upp de flesta spill med lätthet
  • Engångstorkare
  • Certifierad för kontakt med livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Medelstark industritorkare
Längd (engelska) 1 fot 1 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 12,5 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material AIRFLEX tyg
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001
Färg Blått
Mått (L x B) Betydande
Formatera Rulla
För användning med (applikation) För lätt, exakt upptorkning av spill, smuts, damm, polering av glas och släta ytor
För användning med (utrustning) Väggmonterad torkardispenser
Förpackningsmängd 1 rulle
Lager 1-ply
Storlek Betydande