Läs mer
Kimberly-Clark™ WypAll™ Industriell torkpapper L30 Jumbo Roll
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12695616
Change view
Mått (L x B):
380 x 235 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12695616 380 x 235 mm 1 rulle
1 options
Produktkod. 12695616 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 SEK
    518.22 SEK / 1 rullar
    Save 1176.78 SEK
    69% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blått, 3-lagers engångsavtorkningspapper för att suga upp industrispill och torka av oljiga eller smutsiga delar och ytor. WypAll™ Industriellt Torkpapper L30 Jumborulle med unik Airflex™ teknologin ger exceptionell styrka och absorbans.
  • 1 rulle x 750 blå, 3 ark (750 totalt)
  • Designad för krävande tunga avtorkningsuppgifter som att suga upp industrispill och torka av oljiga delar och ytor.
  • Unik Airflex™ teknologin ger exceptionell styrka och absorbans.
  • Engångsservett.
  • Kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ Handduksautomater med rullad handduk (produktkoderna 6146, 6154 och 6155).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kraftig torkare
Längd (engelska) 14,6 tum
Längd (metrisk) 37.5 cm
Bredd (engelska) 9,3 tum
Bredd (metrisk) 37.5 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Blått
Mått (L x B) 380 x 235 mm
Formatera Rulla
För användning med (applikation) Sug upp industrispill och torka av oljiga eller smutsiga delar och ytor
För användning med (utrustning) Vägghängt dispenseringssystem
Förpackningsmängd 1 rulle
Lager 3-ply