Läs mer
SI Analytics™ BlueLine Combination Electrode with Temperature Sensor
Handla allt SI Analytics Produkter
Korsning:
Fiber
Platinum
Längd (metrisk):
120 mm
500 mm
Membran:
Cone
Cylinder
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of connection types
- Liquid electrolyte electrode
- For demanding measurements
- With temperature sensor
- Type A glass
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC, Phone Plug |
| Korsning | Fiber |
| Material | A-Glass |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| Typ | Combination pH Electrode |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Membran | Cylinder |
| Modell | BlueLine 26 pH NTC10 |
| Temperaturområde (metriskt). | -5°C to +80°C |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Visa mer |