Läs mer
SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Cylindrical Membrane
Handla allt SI Analytics Produkter
Kontakttyper:
BNC
DIN, 2 mm stiftkontakt, 2 mm Pin Plug
DIN, 4 mm banankontakt, 4 mm Banana Plug
DÅN
Kontakthuvud
Modell:
BlueLine 23-2 pH
Blueline 22 PH
Blueline 23 PH
Blueline 24 PH
Blueline 25 PH
Blueline 28 PH-P
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Plastic bodied with Ag/AgCl reference system.
- Gel electrolyte
- Fixed cable 1 m, Ø = 5 mm, DIN or BNC connector and 4 mm banana connector
- For universal applications
- SCHOTT™ Instruments BlueLine 28 pH (DIN-plug +banana, fixed cable, Pt 1000 Sensor
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | DIN, 4 mm banankontakt, 4 mm Banana Plug |
| Korsning | Fiber Diaphragm |
| Material | Plastic |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| Typ | Combination pH Electrode |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Membran | Cylinder |
| Modell | Blueline 28 PH-P |
| Temperaturområde (metriskt). | -5°C to +80°C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Visa mer |