Läs mer
SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Cylindrical Membrane
Handla allt SI Analytics Produkter
Kontakttyper:
BNC
DIN, 2 mm stiftkontakt, 2 mm Pin Plug
DIN, 4 mm banankontakt, 4 mm Banana Plug
DÅN
Kontakthuvud
Modell:
BlueLine 23-2 pH
Blueline 22 PH
Blueline 23 PH
Blueline 24 PH
Blueline 25 PH
Blueline 28 PH-P
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Available in a variety of connection types
- For general use
- 120mm shaft length
- Type A glass cylindrical membrane
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | DÅN |
| Korsning | Fiber Diaphragm |
| Material | Plastic |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| Typ | Combination pH Electrode |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Membran | Cylinder |
| Modell | Blueline 23 PH |
| Temperaturområde (metriskt). | -5°C to +100°C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Visa mer |