Läs mer
SI Analytics™ BlueLine Special Sensor Electrodes
Handla allt SI Analytics Produkter
Korsning:
Fiber Diaphragm
Hålmembran
KPG ringformad spaltmembran
Keramiskt membran
Markfogmembran
Platinamembran
Längd (metrisk):
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- pH electrodes for surface measurements
- For small sample amounts
- For ultrapure water and emulsions or measurements in semi-solid samples
- Available as a redox electrodes and a conductivity electrode for media with low ionic content
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Surface Electrode pH 27 |
| Kontakttyper | Plug Head |
| Korsning | KPG ringformad spaltmembran |
| Material | Glass |
| pH-intervall | 2 to 13 |
| Typ | Combination pH Electrode |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Membran | Flat |
| Modell | Blueline 27 PH |
| Temperaturområde (metriskt). | -5°C to 50°C |
| Visa mer |