Läs mer
Berkshire™ BlueSorb™ 750
Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
30 x 30 cm
Beskrivning
- Utmärkt kombination av den syntetiska polyesterns styrka och renhet med cellulosas absorberande egenskaper
- Blå färg tillåter differentiering för att skydda mot migration till kritiska områden
- Smidig, absorberande och hållbar
- Låga extraherbara nivåer och partikelantal
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Yttorkare |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 30 x 30 cm |
| För användning med (applikation) | ISO Klass 5-8 |