Läs mer
Code Corporation™ Bluetooth-dongel för streckkodsläsare CR2700
Produktkod. 17933872 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CR2700 skanner
Produktkod. För användning med (utrustning)
17933872 CR2700 skanner
1 options
Produktkod. 17933872 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176513
Beräknad leverans: 04-01-2027
Håll dig uppkopplad och dela enkelt data med denna CR2700 Bluetooth-dongel.
  • Ansluts till din läsare och dator
  • För användning med CR2700
Specifikationer
Höjd (metrisk) 43 mm
Höjd (engelska) 1,7 tum
Bredd (metrisk) 18.45 mm
Bredd (engelska) 0,73 tum.
Djup (metriskt) 9.4 mm
Djup (engelska) 0,04 tum.
För användning med (utrustning) CR2700 skanner
Typ Dongel
Alternativt artikelnummer CRA-BTDG27-C286