Läs mer
Usbeck™ Tång med trubbig punkt
Produktkod. 10611452
Change view
Längd (metrisk):
145 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10611452 145 mm Varje
1 options
Produktkod. 10611452 Leverantör Usbeck™ Leverantörsnummer 3053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.60 SEK
    61.20 SEK / Paket med 1
    Save 8.40 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Dissekera prover med noggrannhet. Usbeck™ Blunt Point Pincet är perfekt för användning vid dissektion eller hantering av laboratorieprover.
  • Stål, rostfritt
  • Böjd
  • Trubbiga poäng
Specifikationer
Produkttyp Pincett
Material Rostfritt stål
Tipsstil Böjd och trubbig
Längd (metrisk) 145 mm