Läs mer
Melford Bluo-Gal
Produktkod. 30018107
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018107 100 mg
30018108 1 g
30018109 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018107 Leverantör Melford Leverantörsnummer B725000.1
Kromogent substrat för BD-galaktosidas.
Kromogent substrat för BD-galaktosidas. Ger en djupare blå vattenolöslig färg än X-GAL.