Läs mer
BM635, MedChemExpress
Beskrivning
BM635 is a MmpL3 inhibitor with outstanding anti-mycobacterial activity. BM635 has an MIC50 of 0.12 μM against M. tuberculosis H37Rv.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BM635 |
| CAS | 1493762-74-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H29FN2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 31 mg/mL (78.98 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | CC(C1=CC=C(C2=CC(CN3CCOCC3)=C(C)N2C4=CC=C(F)C=C4)C=C1)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.51 |
| Formel vikt | 392.51 |
| Visa mer |