Läs mer
BMH-21, MedChemExpress
Beskrivning
BMH-21 is a first-in-class DNA intercalator which inhibits RNA polymerase I (Pol I) transcription. BMH-21 possesses anticancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BMH-21 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 896705-16-1 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H20N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1 mg/mL (2.77 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CN2C1=NC3=C(C=C4C(C=CC=C4)=C3)C2=O)NCCN(C)C |
| Visa mer |