Läs mer
BML-190, MedChemExpress
Beskrivning
BML-190(IMMA) is a potent and selective CB2 receptor ligand (Ki values are 435 nM and > 2 μM for CB2 and CB1 respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BML-190 |
| CAS | 2854-32-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H23ClN2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Indomethacin morpholinylamide IMMA |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (117.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(N1C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=C(CC(N3CCOCC3)=O)C4=C1C=CC(OC)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.89 |
| Visa mer |