Läs mer
BML-210, MedChemExpress
Beskrivning
BML-210 is a novel HDAC inhibitor, and its mechanism of action has not been characterized.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BML-210 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 537034-17-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (88.38 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC=C1N)CCCCCCC(NC2=CC=CC=C2)=O |
| Visa mer |